CP26
Anti-Integrin β₁ Mouse mAb (4B7)
liquid, clone 4B7, Calbiochem®
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4B7, monoclonal
Forme
liquid
Ne contient pas
preservative
Espèces réactives
human
Ne doit pas réagir avec
mouse, rat
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Immunogène
Application
Immunofluorescence (2.5 µg/ml)
Immunoprecipitation (1 µg/sample)
Paraffin Sections (2 µg/ml, no pre-treatment required)
Immunoblotting (not recommended)
Neutralization Studies (see application references)
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Remarque sur l'analyse
A-431 or Jurkat cells or skin tissue
Autres remarques
Farnoud, M.R. et al. 1996. Int. J. Cancer67, 45.
Morimoto, C. and Tachibana, K. 1996. Hum. Cell.9, 163.
Webb, D.L. et al. 1996. J. Cell. Biochem.61, 127.
Schaller, M.D. et al. 1995. J. Cell. Biol.130, 1181.
Akiyama, S.K. et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 15961.
Albelda, S.M. 1993. Lab. Invest.68, 4.
Evans, C.W. 1992. Cell. Biol. Int. Rep.16, 1.
Albelds, S.M. and Buck, C.A. 1990. FASEB J.4, 2868.
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13