CP2074S03
Cartouche Lifegard™ 2,0 µm de dimension de pores nominale
pore size 2.0 μm, cartridge nominal length 40 in. (100 cm)
Synonyme(s) :
Lifegard™ Cartridge Filter 40 in. 2.0 μm Code 7
About This Item
Matériaux
borosilicate glass fiber (BGF)
polypropylene
polypropylene support
silicone seal
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Gamme de produits
Lifegard™
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Lifegard™
Paramètres
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
Technique(s)
prefiltration: suitable
Longueur
40 in.
Largeur
2.7 in.
Longueur nominale des cartouches
40 in. (100 cm)
Diamètre
7.4 cm (2.9 in.)
Surface de filtration
1.84 m2
Impuretés
≤1.0 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.1 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Extractibles par gravimétrie
≤880 mg/cartridge
Matrice
Lifegard™
Dimension de pores
2.0 μm nominal pore size
2.0 μm pore size
Entrée
sample type liquid
Code de la cartouche
Code 7
Description générale
Caractéristiques et avantages
Conditionnement
Autres remarques
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer Steam Sterilization & Integrity Testing Procedures guide and first page of Visual Inspection Guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Caractéristiques
Notes préparatoires
30 min with hot water @ 80 °C
10 autoclave cycles or SIP @ 121 °C for 30 min