CGW372S48
Cartouche Polysep™ II 1,0/0,2 µm de dimension de pores nominale
cartridge nominal length 20 in. (50 cm), filter diam. 2.8 in.
About This Item
Matériaux
borosilicate glass fiber (BGF) membrane
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polypropylene device
polypropylene support (spun bonded)
silicone seal
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
meets FDA 21 CFR 177–182 (all component materials)
Stérilité
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Gamme de produits
Polysep™
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Polysep™ II
Paramètres
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
Technique(s)
prefiltration: suitable
Longueur
20 in.
Largeur
2.7 in.
Longueur nominale des cartouches
20 in. (50 cm)
device size
20 in.
Diam. du filtre
2.8 in.
filter filtration area
0.92 m2
Impuretés
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matrice
Polysep™ II
pore size
1.0/0.2 μm nominal pore size
1.0/0.2 μm pore size
Code de la cartouche
Code 7
Catégories apparentées
Description générale
Cartridge Type: Liquid
Filter Grade: Prefilter
Application
Caractéristiques et avantages
Conditionnement
Notes préparatoires
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer first page of Visual Inspection Guide and introduction section of Mixed cellulose esters Tech Brief
- Storage Statement: Please refer Mixed cellulose esters Tech Brief
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations
Informations légales
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2