CDEXP0LUV
Polishing Cartridge
For Milli-Q® UV system
About This Item
Code UNSPSC :
41104212
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
JA.14
Produits recommandés
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 1 unit
Compatibilité
for use with Milli-Q® Plus
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
For Milli-Q UV system
Caractéristiques et avantages
The purification method involves the use of ion-exchange resins and activated carbon.
Informations légales
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany