CCP-24HK
Canine C-Peptide RIA
About This Item
Produits recommandés
Description
ED<sub>80</sub> = 0.56 ± 0.15 ng/mL ED<sub>50</sub> = 2.03 ± 0.54 ng/mL ED<sub>20</sub> = 7.21 ± 2.76 ng/mL
analytes available: C-Peptide
for protein analysis
radioactivity <3 μCi
0.156-20 ng/mL (standard curve range)
Niveau de qualité
Caractéristiques
accuracy 97-111%
Espèces réactives
canine
Plage de mesure de la sensibilité
0.15 ng/mL
Technique(s)
radioimmunoassay: suitable
Numéro d'accès UniProt
Méthode de détection
radioactive
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Organes cibles
Respiratory Tract