CBL458
Anti-CD49f Antibody, clone 4F10
clone 4F10, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Integrin alpha6
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4F10, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ITGA6(3655)
Catégories apparentées
Spécificité
The antigen is also expressed on platelets, monocytes, thymocytes and T lymphocytes.
FUSION PARTNER: NS1 myeloma cell line
Immunogène
Application
Immunoprecipitation of the laminin receptor
Flow Cytometry
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Cell Structure
Integrins
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable