BI-2ML-B
BIOSCOT™ IVD Reagent Other Specificities & AHG
BIOSCOT™ Anti-Jka from the clone MS-15, Human IgM, Blood Grouping Reagent
Synonyme(s) :
Anti-Jka (clone MS-15) Blood Grouping Reagent
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Clone
MS-15, monoclonal
Conditionnement
pkg of 2 mL
Fabricant/nom de marque
BIOSCOT™
Conditions de stockage
do not freeze
Concentration
30-55 mg/mL protein (Total Protein Range)
Technique(s)
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
Isotype
IgM
Application(s)
clinical testing
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months from date of filtration
CE Mark
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable