AP505F
Goat Anti-Human Ig κ chain Antibody, FITC conjugate
Chemicon®, from goat
About This Item
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
FITC conjugate
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Application
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Forme physique
Informations légales
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2