AP160M-M
Rabbit Anti-Mouse IgG Antibody, AMCA conjugate
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
AMCA
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Application
Secondary & Control Antibodies
Whole Immunoglobulin Secondary Antibodies
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3