Principaux documents
AP1001300
Millipore
Filtre membrane en fibres de cellulose
Millipore, filter diam. 13 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
Tampon absorbant
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux:
cellulose fiber
plain filter
white filter
Caractéristiques:
hydrophilic
Diam. du filtre:
13 mm
Épaisseur:
0.031-0.039 in.
Matériaux
cellulose fiber
plain filter
white filter
Description
13 mm, cellulose support pads are used to reinforce filters in Millipore′s monitors for contamination analysis. When saturated with growth medium, they can also be used for culturing microorganisms on membranes. Comes in a pack of 100.
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millipore
Paramètres
5.8 mL/min-cm2 water flow rate
Diam. du filtre
13 mm
Épaisseur
0.031-0.039 in.
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : AP10
Type de filtre : filtre en profondeur
Application
  • Contrôle de l'air
  • Surveillance environnementale
  • Surveillance de la contamination par aérosols
  • Protection des filtres membranes en cas de pression élevée ou de débit rapide