ABT340
Anti-AES Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Amino-terminal enhancer of split, GRG, ESP1, TLE5, Gp130-associated protein GAM, Protein ESP1, Protein GRG
About This Item
Source biologique
rabbit
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TLE5(166)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunofluorescence Analysis: 20 µg/mL from a representative lot detected AES in HeLa cells.
Cell Structure
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Qualité
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected AES in 15 µg of HEK293 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
HEK293 cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable