Documents
ABS229
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-HMG-CoA réductase
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A reductase, HMG-CoA reductase
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
primate (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HMGCR(3156)
Description générale
L'enzyme dénommée 3-hydroxy-3-méthylglutaryl-coenzyme A réductase (HMG-CoA réductase) est une glycoprotéine exprimée de façon ubiquitaire qui est liée à la membrane du réticulum endoplasmique (RE), mais qui possède aussi une queue catalytique C-terminale active en saillie dans le cytoplasme. Il s'agit de l'enzyme cinétiquement limitante de la voie du mévalonate car elle catalyse la conversion de la HMG CoA en mévalonate, une protéine précurseur critique de la synthèse de certains stérols, notamment le cholestérol. Dans les cellules de mammifère, la HMG-CoA réductase est régulée par de multiples mécanismes. Elle est régulée à la baisse par de forts taux de cholestérol exogène lié aux lipoprotéines de faible densité. Elle est aussi régulée par des métabolites du mévalonate du type stérol et non-stérol, susceptibles d'avoir un effet inhibiteur au niveau transcriptionnel. Des études antérieures ont suggéré le potentiel d'inhibition des stérols sur les protéines de liaison aux éléments de régulation des stérols (SREBP), qui sont des facteurs de transcription renforçant l'expression des gènes nécessaires à la biosynthèse des stérols. Le processus de dégradation de phase finale peut être médié par le système de dégradation basé sur l'ubiquitine. L'inhibition de la HMG-CoA réductase a fait l'objet de nombreuses études dans le cadre du traitement des pathologies associées au cholestérol.
Spécificité
Autres homologies : Porc (85 % d'homologie de séquence).
Cet anticorps reconnaît le domaine de la séquence de liaison ("linker") de la HMG-CoA réductase.
Immunogène
Peptide linéaire conjugué à de la KLH correspondant au domaine de la séquence de liaison ("linker") de la HMG-CoA réductase humaine.
Épitope : Domaine de la séquence de liaison ("linker")
Application
Analyse par immunoprécipitation : Une concentration de 10 µg/ml d'un lot représentatif a permis d'immunoprécipiter la HMG-CoA réductase à partir d'un lysat de cellules HepG2.
L'anticorps anti-HMG-CoA réductase permet de détecter le niveau de HMG-CoA réductase, et son utilisation a été publiée et validée en immunoprécipitation et western blotting.
Qualité
Produit évalué par western blotting sur du lysat de cellules HepG2.
Analyse par western blotting : Une concentration de 1 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la HMG-CoA réductase dans 10 µg de lysat de cellules HepG2.
Description de la cible
~97 kDa (poids observé)
Liaison
Remplace : 07-572
Autres remarques
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Yifan Kong et al.
The Journal of biological chemistry, 293(37), 14328-14341 (2018-08-10)
Enzalutamide, a nonsteroidal second-generation antiandrogen, has been recently approved for the management of castration-resistant prostate cancer (CRPC). Although patients can benefit from enzalutamide at the beginning of this therapy, acquired enzalutamide resistance usually occurs within a short period. This motivated
Ning Liang et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 26(12) (2021-07-03)
Rutin (R) and quercetin (Q) are two widespread dietary flavonoids. Previous studies regarding the plasma cholesterol-lowering activity of R and Q generated inconsistent results. The present study was therefore carried out to investigate the effects of R and Q on
Fabian Stahl et al.
Scientific reports, 13(1), 14911-14911 (2023-09-10)
The spinocerebellar ataxias (SCA) comprise a group of inherited neurodegenerative diseases. SCA3 is the most common form, caused by the expansion of CAG repeats within the ataxin 3 (ATXN3) gene. The mutation results in the expression of an abnormal protein
Slawomir Mandziuk et al.
Basic & clinical pharmacology & toxicology, 119(3), 330-340 (2016-03-19)
Tirapazamine is a hypoxia-activated prodrug which was shown to exhibit up to 300 times greater cytotoxicity under anoxic in comparison with aerobic conditions. Thus, the combined anticancer therapy of tirapazamine with a routinely used anticancer drug seems to be a
Kim Loh et al.
Hepatology communications, 3(1), 84-98 (2019-01-09)
Adenosine monophosphate-activated protein kinase (AMPK) regulates multiple signaling pathways involved in glucose and lipid metabolism in response to changes in hormonal and nutrient status. Cell culture studies have shown that AMPK phosphorylation and inhibition of the rate-limiting enzyme in the