ABS2185
Anti-Methyl-Glutamine
from rabbit
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
unpurified
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
all
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution from a representative lot detected Methyl-Glutamine in in-vitro methylated CHD5, NUT, and eRF1 proteins (Kusevic, D., et. al. (2016). J Biol Chem. 291(12):6124-33).
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:3,000 dilution of this antibody detected Methyl-Glutamine in methylated recombinant chromodomain helicase DNA-binding 5 (CHD5) protein, but not in unmethylated recombinant CHD5.
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1