Documents
ABS1004
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-phospho-NKCC1 (Thr212/Thr217)
serum, from rabbit
Synonyme(s) :
phospho-NKCC1 Thr212/Thr217, Solute carrier family 12 member 2, Basolateral Na-K-Cl symporter, Bumetanide-sensitive sodium-(potassium)-chloride cotransporter 1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pThr212/pThr217)
Informations sur le gène
human ... SLC12A2(6558)
Description générale
Le cotransporteur 1 de Na-K-Cl (NKCC1) est une protéine membranaire codée par le gène SLC12A2 qui intervient dans le transport cellulaire du sodium, du potassium et du chlorure et dans l'homéostasie. Largement distribué dans le corps, il a des fonctions majeures, en particulier dans les glandes sécrétant des substances liquides. La phosphorylation de Thr212/Thr217 dans le domaine intracellulaire N-terminal de la NKCC1 est corrélée à l'activation de NKCC1.
Spécificité
Produit spécifique destiné à la forme mature de la protéine NKCC1 phosphorylée.
Immunogène
Peptide linéaire correspondant à la phospho-NKCC1 humaine Thr212/Thr217.
Application
Analyse par western blotting : un lot représentatif a permis de détecter la phospho-NKCC1 Thr212/Thr217 dans du lysat de cellules GMB43 et GBM5 (Dr Anders Persson, UCSF) [Grim, R.P., et al. (2012). JBC. 1-31].
Analyse par immunofluorescence : un lot représentatif a permis de détecter la phospho-NKCC1 Thr212/Thr217 dans des cellules GMB43 de tissu humain (Dr Anders Persson, UCSF) [Grim, R.P., et al. (2012). JBC. 1-31].
Domaine de recherche
Signalisation
L'anticorps anti-phospho-NKCC1 Thr212/Thr217 est un anticorps ciblant la phospho-NKCC1 destiné aux analyses en western blotting et immunofluorescence.
Sous-domaine de recherche
Neurosciences de la signalisation
Qualité
Produit évalué par western blotting sur un lysat de cellules GMB43.
Analyse par western blotting : une dilution au 1/1 000e de cet anticorps a permis de détecter la phospho-NKCC1 Thr212/Thr217 dans 10 µg de lysat de cellules GMB43.
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 250 kDa. Probablement un dimère de la forme mature de NKCC1, NKCC1 est glycosylée de manière différente selon les cellules, et produit des bandes non caractérisées dans certains lysats.
Forme physique
Produit non purifié
Sérum polyclonal de lapin contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Stockage et stabilité
Stable à -20 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Recommandations relatives à la manipulation du produit : dès réception, et avant le retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit.
Autres remarques
Concentration : Voir la fiche technique du lot concerné.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Shamma S Rahman et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 31(12), 5217-5233 (2017-08-06)
The Eps15-homology domain-containing (EHD) protein family comprises 4 members that regulate endocytic recycling. Although the kidney expresses all 4 EHD proteins, their physiologic roles are largely unknown. This study focused on EHD4, which we found to be expressed differentially across
Jan Kopecky et al.
Scientific reports, 12(1), 4609-4609 (2022-03-19)
Glioblastoma has remained the deadliest primary brain tumor while its current therapy offers only modest survival prolongation. Immunotherapy has failed to record notable benefits in routine glioblastoma treatment. Conventionally, immunotherapy relies on T cells as tumor-killing agents; however, T cells
Zhaoqi Zhang et al.
Journal of neuroinflammation, 19(1), 163-163 (2022-06-22)
Hydrocephalus is a severe complication of intracerebral hemorrhage with ventricular extension (ICH-IVH) and causes cerebrospinal fluid (CSF) accumulation. The choroid plexus epithelium plays an important role in CSF secretion and constitutes the blood-CSF barrier within the brain-immune system interface. Although
Chong Jiang et al.
The Journal of biological chemistry, 292(8), 3137-3145 (2017-01-15)
The ubiquitin ligase Nedd4-like (Nedd4L, or Nedd4-2) binds to and regulates stability of the epithelial Na+ channel (ENaC) in salt-absorbing epithelia in the kidney, lung, and other tissues. Its role in the distal colon, which also absorbs salt and fluid
Qiguang Wang et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 11(17), e2306622-e2306622 (2024-02-14)
Hydrocephalus is one of the most common brain disorders and a life-long incurable condition. An empirical "one-size-fits-all" approach of cerebrospinal fluid (CSF) shunting remains the mainstay of hydrocephalus treatment and effective pharmacotherapy options are currently lacking. Macrophage-mediated ChP inflammation and