ABN1016
Anti-CCM3/PDCD10
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Programmed cell death protein 10, Cerebral cavernous malformations 3 protein, TF-1 cell apoptosis-related protein 15
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
Xenopus (based on high sequence homology), rat (based on high sequence homology), mouse (based on high sequence homology)
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PDCD10(11235)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected CCM3/PDCD10 in 100 µg of lysate from untreated, but not CCM3 shRNA-treated, EA.hy926 human umbilical vein endothelial cells (Courtesy of Kyle M. Draheim, Ph.D., Xiaofeng Li, Ph.D., Rong Zhang, David A.Calderwood, Ph.D. and Titus J. Boggon, Ph.D., Yale University, U.S.A.).
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected CCM3/PDCD10 in 10 µg of EA.hy926 human umbilical vein endothelial cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable