ABF219
Anti-SARM Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Sterile alpha and TIR motif-containing protein 1, Sterile alpha and Armadillo repeat protein, Sterile alpha motif domain-containing protein 2, SAM domain-containing protein 2, Tir-1 homolog
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SARM1(23098)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunofluorescence Analysis: 2 µg/mL from a representative lot detected SARM in Daudi cells.
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualité
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected SARM in 15 µg of Daudi cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Daudi cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable