Documents
ABE571
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-SOX9
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Transcription factor SOX-9
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rat (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SOX9(6662)
Description générale
Les gènes Sox appartiennent à une famille de gènes apparentés au gène SRY de détermination du sexe chez les mammifères. Comme ce dernier, ces gènes contiennent des séquences encodant le domaine HMG-box qui est responsable de l′activité de liaison à l′ADN de façon spécifique à la séquence. Les gènes Sox encodent des régulateurs transcriptionnels potentiels, impliqués dans la décision du devenir des cellules lors du développement et le contrôle de divers processus développementaux. La famille de gènes Sox, hautement complexe, se répartit en groupes répartis sur au moins 40 loci qui ont subi une divergence rapide dans diverses lignées animales. À l′heure actuelle, 30 gènes Sox ont été identifiés, et les membres de cette famille, jouant des rôles clés lors du développement des animaux, ont été conservés au cours de l′évolution. Certains sont impliqués dans des pathologies humaines, notamment l′inversion du sexe.
Immunogène
Peptide linéaire correspondant à l'extrémité C-terminale de la protéine SOX9 humaine.
Application
Analyse par immunohistochimie : un lot représentatif provenant d'un laboratoire indépendant a permis de détecter la protéine SOX9 dans des tissus dorsaux de souris K14 (Nowak, J. A., et al. (2008). Cell Stem Cell. 3(1):33-43).
Analyse par immunofluorescence : un lot représentatif provenant d'un laboratoire indépendant a permis de détecter la protéine SOX9 dans des cellules de souris retenant le marquage, ainsi que dans des cellules épithéliales de peau et de follicules pileux en développement (Nowak, J. A., et al. (2008). Cell Stem Cell. 3(1):33-43).
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
L'anticorps anti-SOX9 est un anticorps polyclonal de lapin hautement spécifique qui cible la protéine SOX9 et qui a été testé en western blotting, immunohistochimie et immunofluorescence.
Sous-domaine de recherche
Facteurs de transcription
Qualité
Produit évalué par western blotting sur des lysats de cellules NIH/3T3.
Analyse par western blotting : Une concentration de 1 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la protéine SOX9 dans 10 µg de lysat de cellules NIH/3T3.
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 63 kDa. Une ou plusieurs bandes non caractérisées peuvent être observées avec certains lysats cellulaires.
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 150 mM contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié par affinité
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Sean Richards et al.
The American journal of pathology, 190(3), 602-613 (2020-03-03)
Casitas B-lineage lymphoma (c-Cbl) is a recently identified ubiquitin ligase of nuclear β-catenin and a suppressor of colorectal cancer (CRC) growth in cell culture and mouse tumor xenografts. We hypothesized that reduction in c-Cbl in colonic epithelium is likely to
Yu-Chi Shen et al.
Nature communications, 12(1), 3876-3876 (2021-06-25)
Testicular development and function rely on interactions between somatic cells and the germline, but similar to other organs, regenerative capacity declines in aging and disease. Whether the adult testis maintains a reserve progenitor population remains uncertain. Here, we characterize a
Shuyu Guo et al.
Cell death and differentiation, 25(11), 1996-2009 (2018-03-11)
The role of GATA-binding protein 4 (GATA4) in neural crest cells (NCCs) is poorly defined. Here we showed that mouse NCCs lacking GATA4 exhibited developmental defects in craniofacial bone, teeth, and heart. The defects likely occurred due to decreased cell
Jack W Hickmott et al.
Molecular therapy. Methods & clinical development, 3, 16051-16051 (2016-08-25)
Current gene therapies predominantly use small, strong, and readily available ubiquitous promoters. However, as the field matures, the availability of small, cell-specific promoters would be greatly beneficial. Here we design seven small promoters from the human paired box 6 (PAX6)
Parash Parajuli et al.
Life science alliance, 3(6) (2020-05-07)
Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) is a lethal disease that remains incurable because of late diagnosis, which renders any therapeutic intervention challenging. Most PDAC patients develop de novo diabetes, which exacerbates their morbidity and mortality. How PDAC triggers diabetes is still