ABE552
Anti-Alpha-ketoglutarate-dependent dioxygenase FTO Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Alpha-ketoglutarate-dependent dioxygenase FTO, Fat mass and obesity-associated protein
About This Item
Source biologique
rabbit
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
monkey (based on 100% sequence homology), sheep (based on 100% sequence homology), ox (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FTO(79068)
Description générale
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Qualité
Western Blotting Analysis: 1 μg/mL of this antibody detected Alpha-ketoglutarate-dependent dioxygenase FTO in 10 μg of U2OS nuclear extract.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable