ABE347
Anti-NFκB p65 Antibody, CT
from rabbit
Synonyme(s) :
v-rel reticuloendotheliosis viral oncogene homolog A (avian), v-rel avian reticuloendotheliosis viral oncogene homolog A (nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells 3 (p65)), Nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse, human, rat
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RELA(5970)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Immunoprecipitation Analysis: 10 µg from a representative lot immunoprecipitated NFκB from A431 RIPA lysate.
Qualité
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected NFκB in 10 µg of A431 cell lysate.
Description de la cible
Four isoforms produced by alternative splicing have been described: Isoform 1 (p65) at 60.2 kDa, Isoform 2 (p65 delta 2) at 58.8 kDa, Isoform 3 (p65 delta) at 59.1 kDa, and Isoform 4 at 59.9 kDa
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
A431 cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable