ABE2897
Anti-phospho GATA6 (Ser37)
from rabbit
Synonyme(s) :
GATA-binding factor 6
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology)
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
dot blot: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer37)
Informations sur le gène
human ... GATA6(2627)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Western Blotting Analysis: A representative lot detected phospho GATA6 (Ser37) in Western Blotting applications (Chitforoushzadeh, Z., et. al. (2016). Sci Signal. 9(431):ra59).
Immunoprecipitation Analysis: 4 µg/mL from a representative lot immunoprecipitated phospho GATA6 (Ser37) in 293T cells were transfected with 3xFLAG-GATA6 (Courtesy of Dr. Kevin A. Janes at University of Virginia).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated phospho GATA6 (Ser37) in Immunoprecipitation applications (Chitforoushzadeh, Z., et. al. (2016). Sci Signal. 9(431):ra59).
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable