ABE1957
Anti-CENP-C Antibody
serum, from rabbit
Synonyme(s) :
Centromere protein C, CENP-C, CENP-C 1, Centromere autoantigen C, Centromere protein C 1, Interphase centromere complex protein 7
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CENPC(1060)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
A representative lot was affinity purified and detected a time-dependent loss of kinetochores CENP-C immunoreactivity in 4% formaldehyde-fixed, 0.5% Triton X-100-permeabilized HeLa cells following CENP-C shRNA induction (Falk, S.J., et al. (2015). Science.
A representative lot was affinity purified and immunostained kinetochores by indirect fluorescence staining of chromosome spreads prepared from patient-derived, PD-NC4 chromosome variant harboring fibroblasts hypotonically swollen and fixed with 4% formaldehyde (Bassett, E.A., et al. (2010).
A representative lot was affinity purified and detected a time-dependent CENP-C level in HeLa cells following CENP-C shRNA induction (Falk, S.J., et al. (2015). Science. 348(6235):699-703).
Épigénétique et fonction nucléaire
Qualité
A 1:5,000 dilution of this antiserum detected CENP-C in 50,000 cell equivalent of DLD-1 human colorectal adenocarcinoma cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Recommandations relatives à la manipulation du produit : dès réception, et avant le retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit.
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable