ABE1298
Anti-phospho BAF60C (Ser247)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
SWI/SNF-related matrix-associated actin-dependent regulator of chromatin subfamily D member 3, 60 kDa BRG-1/Brm-associated factor subunit C, BRG1-associated factor 60C, BAF60C
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
human (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Technique(s)
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer247)
Informations sur le gène
human ... SMARCD3(6604)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected phospho BAF60C (Ser247) in NIH3T3 Nuclear Extract.
Description de la cible
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1