ABD75
Anti-THAP11 (Ronin) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
THAP domain-containing protein 11
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
human (immunogen homology), rat (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... THAP11(57215)
Description générale
Immunogène
Application
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected THAP11 in mouse cardiac muscle and mouse liver tissues.
Qualité
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected THAP11 on 10 µg of mouse heart tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Mouse heart tissue lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable