ABC940
Anti-SNX18 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Sorting nexin-18, SH3 and PX domain-containing protein 3B, Sorting nexin-associated Golgi protein 1, SNX18
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, canine
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SNX18(112574)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Western Blotting Analysis: A representative lot detected endogenous SNX18 in MDCK cell lysates (Li, D., et al. (2014). EMBO J. 15(4):428-437).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated endogenous SNX18 in MDCK cell lysates (Willenborg, C., et al. (2011). J Cell Biol. 195(1):71-86).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected SNX18 in filter-grown, polarized MDCK cells, as well as polarized MDCK cells grown in 3D cultures (Willenborg, C., et al. (2011). J Cell Biol. 195(1):71-86).
Qualité
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected SNX18 in 10 µg of MDCK cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable