ABC212
Anti-phospho ULK1 Antibody (Thr574)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Serine/threonine-protein kinase ULK1, Serine/threonine-protein kinase Unc51.1, Unc-51-like kinase 1
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pThr574)
Informations sur le gène
human ... ULK1(8408)
Description générale
Immunogène
Application
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected phospho ULK1 (Thr574) in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Description de la cible
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable