AB9682
Anti-Dardarin Antibody
serum, Chemicon®
Synonyme(s) :
LRRK2 Leucine-rich repeat kinase 2
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LRRK2(120892)
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Brain tissue
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1