AB9220
Anti-Nanog Antibody
serum, Chemicon®
Synonyme(s) :
Anti-NANOG/STM1, Anti-STM1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Entrée
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NANOG(79923)
mouse ... Nanog(71950)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
Flow Cytometry: Cormier et al., 2006. Tissue Engineering 12:3233-3245.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Whole cell lysate from mouse embryonic stem cells
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable