AB9088
Anti-Polycystin-2 Antibody
serum, Chemicon®
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PKD2(353503)
mouse ... Pkd2(18764)
Spécificité
Immunogène
Application
Metabolism
Renal Physiology
Immunocytochemistry: 1:1,000
Immunohistochemistry: 1:1,000 overnight at 2-8°C using a fluorescently labeled secondary antibody. Suggested fixative is 4% paraformaldehyde in 0.1M PBS (one hour). Suggested permeablization method is 0.05% Triton X-100 in dilution buffer. Suggested blocking buffer is 10% normal goat serum (or same host as your secondary antibody) and 1% BSA in 0.1M PBS. Suggested dilution buffer is 1% normal goat serum (or same host as your secondary antibody) and 1% BSA in 0.1M PBS.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
POSITIVE CONTROL: adult mouse kidney
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable