AB8126
Anti-phospho-Integrin β1 (Tyr795) Antibody
serum, Chemicon®
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pTyr795)
Informations sur le gène
human ... ITGB1(3688)
Spécificité
Application
Qualité
Description de la cible
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1