AB6001
Anti-MMP-9 Antibody, NT
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
92 kDa gelatinase, 92 kDa type IV collagenase, Gelatinase B, macrophage gelatinase, matrix metallopeptidase 9, matrix metalloproteinase 9, type V collagenase
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
canine, human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
primate (based on 100% sequence homology), pig (based on 100% sequence homology), dog (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MMP9(4318)
Description générale
MMP9, also known as gelatinase B, is a secreted enzyme which degrades the interstitial collagens, types I, II, and III and is produced by normal alveolar macrophages and granulocytes.
Spécificité
Immunogène
Application
Cell Structure
MMPs & TIMPs
Qualité
Western Blot Analysis: 0.5 µg/ml of this antibody detected MMP-9 on 10 µg of HL-60 plus PMA conditioned media.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
HL-60 plus PMA conditioned media
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable