AB5970
Anti-Dishevelled-1 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
DSH, DVL1, DSH Homolog 1
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
western blot: suitable
Entrée
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DVL1(1855)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Stem Cell Research
Hematopoietic Stem Cells
Neural Stem Cells
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
SK-N-SH (neuroblastoma) whole cell lysates
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable