AB5403
Anti-NMDAR2B Antibody, phosphoTyr 1472
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
Anti-DEE27, Anti-EIEE27, Anti-GluN2B, Anti-MRD6, Anti-NMDAR2B, Anti-NR2B, Anti-NR3, Anti-hNR3
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... Grin2B(24410)
Catégories apparentées
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2