AB5048P
Anti-NMDAR1 Splice Variant C2 Antibody
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat, mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Grin1(14810)
rat ... Grin1(24408)
Catégories apparentées
Spécificité
Immunogène
Application
Immunohistochemistry: 1:1,000
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1