AB3549P
Anti-Monocarboxylate Transporter 8 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
MCT8, X-linked PEST-containing Transporter
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SLC16A2(6567)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
ELISA: 1:10,000-1:100,000 using 50-100 ng control peptide (Catalog number AG202) per well.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
POSITIVE CONTROL: Liver or kidney extracts
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable