AB3403-I
Anti-Beta Galactosidase Antibody, E. coli
from chicken, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Beta-galactosidase, Acid beta-galactosidase, Lactase, Elastin receptor 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
chicken
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
bacteria
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Escherichia coli K12 ... Lacz(945006)
Description générale
Immunogène
Application
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Beta Galactosidase in 10 µg TOP10/PCU19 E. Coli lysate.
Description de la cible
Liaison
Autres remarques
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable