AB3184
Anti-MEK5 Antibody
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
Xenopus, canine, rabbit, sheep, monkey, human, mouse, rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MAP2K5(5607)
mouse ... Map2K5(23938)
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
MAP Kinases
Immunohistochemistry: 1:1,000
Immunoprecipitation
EIA
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Forme physique
Liquid containing PBS, pH 7.2. No preservatives.
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable