AB3066
Anti-Aquaporin 2 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
AQP2, AQP-CD, MCH-CD
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... AQP2(359)
Spécificité
SPECIES REACTIVITY: The antibody has not yet been tested for cross-reactivity to other species. The 15 aa C-terminal peptide has 100% homology with mouse and 93% homology with human AQP2.
Immunogène
Application
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Immunohistochemistry: 2-10 μg/mL in paraformaldehyde fixed sections of tissues. AQP2 has been localized in apical membranes (Fushimi et al. 1993; Nielsen et al. 1993; Deen et al. 1995).
ELISA: 0.5-1.0 μg/mL using 1 μg/mL control peptide/well.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable