AB3036
Anti-Uncoupling Protein 1 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
UCP1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Ucp1(22227)
Spécificité
The antibody has not yet been tested for cross-reactivity to other species. The sequence used for immunization shows 100% homology to rat, 91% with golden hamster, 83% with rabbit and 75% with human and canine UCP1.
Immunogène
Application
ELISA: 1:10,000-1:100,000; using 50-100 ng UCP1 control peptide/well.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Forme physique
Autres remarques
Informations légales
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable