Documents
AB1952P
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-intégrine β1 cytosolique
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
CD29
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human, rat, pig, mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ITGB1(3688)
Spécificité
Réagit avec l'intégrine bêta-1 humaine, de souris et de rat (confirmé par western blotting). Ne réagit pas avec les autres intégrines.
Immunogène
Peptide synthétique correspondant à l'extrémité C-terminale de l'intégrine bêta 1 humaine (a. a. CTTVVNPKYEGK).
Épitope : cytosolique
Application
Détectez l'intégrine β1 à l'aide de cet anticorps anti-intégrine β1 cytosolique dont l'utilisation a été validée en IP et WB.
Western blotting : 1-2 μg/ml pour une détection dans du lysat de cellules entières. Cet anticorps est efficace contre les protéines réduites (MW = 130 kDa) et non réduites (MW = 110 kDa).
Immunoprécipitation
Les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l'utilisateur final.
Description de la cible
130 kDa
Forme physique
Format : Purifié
Immunoglobuline purifiée sur protéine A. En solution dans du PBS contenant 0,1 % d'azoture de sodium.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Peau, lignée cellulaire U251 (membrane basale)
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Jean-Baptiste Oudart et al.
Cell adhesion & migration, 15(1), 215-223 (2021-07-27)
We previously demonstrated that F4 peptide (CNPEDCLYPVSHAHQR) from collagen XIX was able to inhibit melanoma cell migrationin vitro and cancer progression in a mouse melanoma model. The aim of the present work was to study the anti-angiogenic properties of F4 peptide. We demonstrated that F4
Xiaoming Bai et al.
Scientific reports, 4, 6538-6538 (2014-10-08)
Prostaglandin E2 (PGE2) has been implicated in cell invasion in hepatocellular carcinoma (HCC), via increased β1-integrin expression and cell migration; however, the mechanism remains unclear. PGE2 exerts its effects via four subtypes of the E prostanoid receptor (EP receptor 1-4).
Alexia Vautrin-Glabik et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 8, 775-775 (2020-08-28)
Angiogenesis is defined as the formation of new capillaries by sprouting from the pre-existing microvasculature. It occurs in physiological and pathological processes particularly in tumor growth and metastasis. α1, α2, α3, and α6 NC1 domains from type IV collagen were
Jinshun Pan et al.
Scientific reports, 6, 33823-33823 (2016-09-23)
Cyclooxygenase-2 (COX-2) has been implicated in cell invasion in non-small-cell lung cancer (NSCLC). However, the mechanism is unclear. The present study investigated the effect of COX-2 on β1-integrin expression and cell invasion in NSCLC. COX-2 and β1-integrin were co-expressed in
Siyi Hu et al.
Molecular cancer, 9, 30-30 (2010-02-06)
Factors responsible for invasive and metastatic progression of prostate cancer (PCa) remain largely unknown. Previously, we reported cloning of prosaposin (PSAP) and its genomic amplification and/or overexpression in several androgen-independent metastatic PCa cell lines and lymph node metastases. PSAP is