Principaux documents
AB1871
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-caspase 1
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
ICE
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, rat, mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CASP1(834)
mouse ... Casp1(12362)
rat ... Casp1(25166)
Description générale
La caspase 1 (ICE, enzyme de conversion de l'interleukine-1b) est la caspase responsable de la conversion protéolytique des proformes d'interleukine-1b et IL-18 en cytokines actives chez les mammifères. À l'instar d'autres caspases, la caspase 1 est synthétisée sous la forme d'une proenzyme, clivée lors de son activation en grandes (20 kDa) et petites (10 kDa) sous-unités.
Spécificité
AB1871 reconnaît la procaspase 1 de 45 kDa comme la caspase 1 clivée de 20 kDa.
Application
L'utilisation de cet anticorps anti-caspase 1 a été validée en immunofluorescence, immunoprécipitation et western blotting pour la détection de la caspase 1.
Western blotting : 1-4 µg/ml
Immunoprécipitation : 4-8 µg/ml
Immunofluorescence : 10-20 µg/ml
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Forme physique
Immunoglobuline purifiée par affinité. Liquide dans du PBS, pH 7,2, contenant 50 % de glycérol, 1 % de sérum albumine bovine et 0,02 % d'azoture de sodium.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Pan Liu et al.
Bioengineered, 12(2), 9356-9366 (2021-11-27)
Diabetes mellitus is an important public health problem worldwide. Insulin deficiency caused by pancreatic β cell dysfunction is an important pathogenic factor of diabetes mellitus. This study evaluated whether empagliflozin (EMPA) protects the pancreas from diabetes mellitus-induced injury by downregulating
Antoinette Bugyei-Twum et al.
Scientific reports, 6, 39551-39551 (2016-12-22)
Cardiac fibrosis is a common finding in patients with chronic kidney disease. Here, we investigate the cardio-renal effects of theracurmin, a novel formulation of the polyphenolic compound curcumin, in a rat model of chronic kidney disease. Briefly, Sprague-Dawley rats were
Zhuofan Li et al.
JCI insight, 6(7) (2021-03-11)
Vaccine delivery technologies are mainly designed to minimally invasively deliver vaccines to target tissues with little or no adjuvant effects. This study presents a prototype laser-based powder delivery (LPD) with inherent adjuvant effects for more immunogenic vaccination without incorporation of
Yan Wang et al.
The Journal of international medical research, 48(8), 300060520949767-300060520949767 (2020-09-01)
The inhibition of pyroptosis has a protective effect in sepsis-associated encephalopathy (SAE). However, the mechanisms underlying pyroptosis in SAE remain to be elucidated. Here, we investigated the effects of the caspase inhibitors, Belnacasan (Beln) and Wedelolactone (Wede), on an induced
Inja Cho et al.
International journal of molecular sciences, 23(15) (2022-08-13)
Dexmedetomidine (Dex), widely used as a sedative in surgical procedures and intensive care units, induces sympatholytic, anxiolytic, analgesic, and sedative effects. Postoperative cognitive dysfunction (POCD) is routinely observed in postoperative care following surgery and general anesthesia. The NLRP3 inflammasome complex