AB1779SP
Anti-Brain Derived Neurotrophic Factor Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
BDNF
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rat, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... BDNF(627)
Spécificité
Immunogène
Application
Immunoblotting: 5-10μg/mL. BDNF is not easily extracted in standard buffers. Dissected tissues should be homogenized in 10 volumes of 100mM phosphate buffer containing 1mM EDTA, 2M guanidine hydrochloride (pH7.2), and three protease inhibitors, 10mM N-ethylmaleimide, 0.36mM pepstatin, and 1mM PMSF. Homogenates are then sonicated and centrifuged at 46K x g for 30 minutes at 4C. BDNF migrates as 18kDa, with a homodimer at ~27-30kDa. 1:1,000
ELISA: 5-10μg/mL
BIOLOGICAL ACTIVITY: Neutralizes BDNF, but not other neurotrophins.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neurochemistry & Neurotrophins
Neuroinflammation & Pain
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
En option
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable