AB1728
Anti-Connexin 43 Antibody, CT, cytosolic
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
Gap Junction alpha-1 Protein (CxA-1)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, rat, mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GJA1(2697)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
2-10 µg of a previous lot was used in immunoprecipitation.
ELISA:
A previous lot of this antibody was used at 1:10,000-100,000 dilution using 50 - 100 ng Cx43 control peptide (Catalog number AG636) per well.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Qualité
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected CONNEXIN 43 on 10 μg of Huvec lysates.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Positive Control: Heart tissue, mouse brain tissue lysate.
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable