AB15664
Anti-NUDEL Antibody
serum, Chemicon®
Synonyme(s) :
NDEL1, NudE nuclear distribution gene E homolog (A. nidulans)-like 1
About This Item
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... Ndel1(170845)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
brain lysate
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1