AB15412
Anti-MAP1LC3A antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Synonyme(s) :
Microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3A, MAP1A/1B LC3 A, MAP1 LC3, LC3 A
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Anti-MAP1LC3 A Antibody, serum, Chemicon®
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rat, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MAP1LC3A(84557)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Neurofilament & Neuron Metabolism
Immunocytochemistry: 1:200-1:1,000
Immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
En option