Key Documents
8.53076
Sigma-Aldrich
Boc-Lys(Ac)-OH
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Boc-Lys(Ac)-OH, N-α-t.-Boc-N-ε-acetyl-L-lysine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H24N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.34
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
amine
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C13H24N2O5/c1-9(16)14-8-6-5-7-10(11(17)18)15-12(19)20-13(2,3)4/h10H,5-8H2,1-4H3,(H,14,16)(H,15,19)(H,17,18)/t10-/m0/s1
Clé InChI
IOKOUUAPSRCSNT-JTQLQIEISA-N
Description générale
Standard building block for introduction of N-ε-acetyl-lysine amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Liaison
Replaces: 04-12-0191
Remarque sur l'analyse
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=0,5% in AcOH): -9.5 - -6.5 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable