Documents
8.51067
Sigma-Aldrich
mono-t-Butoxycarbonyl 1,5-diaminopentane toluenesulfonic acid salt
Novabiochem®
Synonyme(s) :
mono-t-Butoxycarbonyl 1,5-diaminopentane toluenesulfonic acid salt, Boc-NH(CH 2) 5NH 2 · nTosOH
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H22N2O2 · xC7H8O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.29 (free base basis)
Code UNSPSC :
12352107
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: spacer
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C10H22N2O2.C7H8O3S/c1-10(2,3)14-9(13)12-8-6-4-5-7-11;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h4-8,11H2,1-3H3,(H,12,13);2-5H,1H3,(H,8,9,10)
Clé InChI
HIKFZTSCNAAZQN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Diaminopentane monoprotected with acid-labile Boc protecting group.
Liaison
Replaces: 01-63-0073
Remarque sur l'analyse
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(0110)): ≥ 98 %
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable