Documents
8.43944
Sigma-Aldrich
Propanephosphonic acid anhydride
(50% solution in Dimethyl formamide) for synthesis T3P
About This Item
Code UNSPSC :
12352108
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
liquid
Point d'ébullition
153 °C/1013 hPa (Dimethylformamide)
Température de transition
flash point 58 °C (Dimethylformamide)
Densité
1.094 g/cm3
Température de stockage
2-8°C
Remarque sur l'analyse
Assay (T3P) (NMR): ≥ 40.0 %
Propanephosphonic acid (NMR): ≤ 0.50 %
Dimethylformamide (calculated): ≤ 50.0 %
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
136.4 °F - (Dimethylformamide)
Point d'éclair (°C)
58 °C - (Dimethylformamide)