Principaux documents
8.41650
Sigma-Aldrich
Propane-1,2,3-tricarboxylic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
Propane-1,2,3-tricarboxylic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H8O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
202-733-3
Niveau de qualité
Pf
160 °C
Solubilité
500 g/L
InChI
1S/C6H8O6/c7-4(8)1-3(6(11)12)2-5(9)10/h3H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
Clé InChI
KQTIIICEAUMSDG-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°C)
Not applicable