Documents
8.41513
Sigma-Aldrich
5α-Cholestan-3ß-ol
for synthesis
Synonyme(s) :
5α-Cholestan-3ß-ol, Dihydrocholesterol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C27H48O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
388.67
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
201-315-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥97.5% (GC)
Forme
solid
Pf
130-143 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C27H48O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h18-25,28H,6-17H2,1-5H3
Clé InChI
QYIXCDOBOSTCEI-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.5 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 139 °C
Melting range (upper value): ≤ 143 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=1 in chloroform): +22.0 - +25.0 °
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1