Documents
8.41348
Sigma-Aldrich
2,3-Dibromosuccinic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
2,3-Dibromosuccinic acid, 2,3-Dibromo-butandioic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H4Br2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
275.88
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
208-396-9
Pureté
≥98.0% (acidimetric)
Forme
powder
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pf
278-281 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C4H4Br2O4/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2H,(H,7,8)(H,9,10)
Clé InChI
FJWGRXKOBIVTFA-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable